Learn More
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Mop: Adapters
Eine Auswahl an Flachkopf-Moppadaptern für Reinräume, die über ein einzigartiges 360°-Drehgelenk verfügen, das bei 180° verriegelt werden kann, um die Reinigung stark zu vereinfachen und eine unvergleichliche Kontrolle bei der Reinigung von flachen Oberflächen zu ermöglichen. Mopprahmen erhältlich in elektropoliertem Edelstahl oder Polypropylen.
94.35 € - 283.00 €
Spezifikation
Farbcode | White |
---|---|
Kopftyp | 360° schwenkbar |
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Höhe (metrisch) | 7.62 cm |
Benötigt: Schutzbezüge und ausziehbarer oder standardmäßiger Edelstahlgriff (separat erhältlich).
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13147616
|
Micronova™
QPSL-09 |
Adapter, ACME-Griffbefestigung mit Gewinde | Polypropylen | 9 in. | 22,9 cm |
94.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12877043
|
Micronova™
QPSL-14 |
Adapter, ACME-Griffbefestigung mit Gewinde | Polypropylen | 14 in. | 35,6 cm |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12887043
|
Micronova™
QPSL-18 |
Adapter, ACME-Griffbefestigung mit Gewinde | Polypropylen | 18 in. | 18 Zoll |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12867043
|
Micronova™
QDSL-09 |
Adapter | Edelstahl (304), elektropoliert, Polyketon-Anschlüsse, Polyketon-Drehgelenk | 9 in. | 22,9 cm |
238.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11962485
|
Micronova™
QDSL-14 |
Schnellkupplungsadapter | Edelstahl | 14 in. | 35,6 cm |
272.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11972485
|
Micronova™
QDSL-18 |
Schnellkupplungsadapter | Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon-Drehgelenk | 18 in. | 45,7 cm |
283.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zur Boden- und Wandreinigung
SlimLine Moppadapter
- Rahmen aus elektropoliertem Stahl
- Der flache Kopf lässt sich um 180° in jede Richtung drehen, für eine schnelle und effiziente Reinigung von Böden, Wänden und Ecken
- Erhältlich in den Breiten 9, 14 und 18 in. (23, 36 und 46 cm)
Spezifikation
White | |
Unsteril | |
7.62 cm | |
4 in. | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. |
360° schwenkbar | |
Autoklavierbar | |
10,2 cm | |
Chemikalien | |
1/Packung | |
No |