Learn More
Micronova™ SnapMop™: Non-Irradiated
GREENER_CHOICE
Trocknet schnell und wiegt wenig. Die SnapMop™ Moppbezüge aus MicroNova™ Polyester sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Marke:  Micronova™ MZSM11-14
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13187546
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benötigt : QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig bei starken Desinfektionsmitteln und Dampfsterilisation
  • Waschbar
  • 100 % Polyester
Spezifikation
Spezifikation
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.)
Flach
14 in.
35.6 cm
12.7 cm
Chemikalien
24/Cs.
Polyurethanschaum-Inneneinlage
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb
Moppabdeckung
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
5 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047503-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog NumberMZSM11-14
Chargennummer047501-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/01/2025 Catalog NumberMZSM11-14
Chargennummer046857-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2024 Catalog NumberMZSM11-14
Chargennummer045973-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/10/2024 Catalog NumberMZSM11-14
Chargennummer045394-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog NumberMZSM11-14
Name des Produkts
Micronova™ SnapMop™: Non-Irradiated > SnapMop, PolySorb textured polyester, flat head mop cover w snaps, 14 in.