Learn More
Ansell™ Microgard™ FR Overalls mit Kapuze Artikelnummer.: 15556424
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ Microgard™ FR Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15556424 Alle ansehen Ansell Produkte
Mittel
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Microgard™ FR darf nie allein zum Zweck des Flammenschutzes getragen werden. Tragen Sie das Material immer über Kleidungsstücken, die EN 533 Index 2 entsprechen.
Artikelnummer. 15556424
Marke: Ansell™ BL95S0011103
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Microgard™ FR darf nie allein zum Zweck des Flammenschutzes getragen werden. Tragen Sie das Material immer über Kleidungsstücken, die EN 533 Index 2 entsprechen.
Edmont™ Microgard™ FR, das für den Einsatz über gewebter Thermoschutzkleidung wie NOMEX™ Ansell entwickelt wurde, ist ein schwer entflammbares Material, das Schutz vor Partikeln und leichten Flüssigkeitsspritzen bietet, ohne den Schutz des Arbeitnehmers bei einer Verpuffung zu beeinträchtigen.
  • Overall mit 2-teiliger Haube, abgesteppten Nähten, elastischen Einsätzen an Haube, Handgelenken, Taille und Knöcheln
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
  • Schwer entflammbares Material aus Sontara/Zellstoff/Polyester
  • 3-fach übersteppte Nähte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoverall
Größe Mittel
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Blau
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type 2-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Zertifizierung/Konformität Kat. III Typ 5 & 6, EN533 Index 1, EN1073-2, EN1149-1
Anzahl Taschen Keine
Modell Inklusive Haube
Name des Produkts
Ansell™ Microgard™ FR Overalls mit Kapuze >