Learn More
Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 Festwinkel-Mikroröhrchenrotor
Führen Sie Mikrovolumen-Anwendungen wie die Vorbereitung von Nukleinsäuren mit bis zu 14.000 U/min/21.693 x g mit dem Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 Mikroröhrchen-Festwinkelrotor durch.
Marke: Thermo Scientific™ 75005719
1338.33 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie Mikrovolumen-Anwendungen wie die Vorbereitung von Nukleinsäuren mit bis zu 14.000 U/min/21.694 x g mit dem Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 Mikroröhrchen-Festwinkelrotor durch.
Maximieren Sie die Kapazität für 2 ml-Mikroröhrchen mit diesem Rotor, der mit einem längeren Hals für 30 Nukleinsäure-Filtersäulen konstruiert ist.
Mit dem Auto-Lock-Rotorwechsel können Sie zwischen einem Ausschwingrotor und einem Mikroröhrchenrotor in nur 3 Sekunden wechseln:
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors:
- Kein Werkzeug erforderlich
- Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
- Freier Zugang zur Kammer für einfache Reinigung
Kombiniert mit der Sicherheit der Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biobehälterdeckel, zertifiziert von Public Health England, Porton Down, Großbritannien.
Bestellinformationen:
Biobehälter-Ersatzdeckel (75005730) und Ersatz-O-Ringe (75005726) und Adapter sind separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
MicroClick 30 x 2 Festwinkelrotor für Mikroröhrchen | |
30 x 2 ml | |
14.000 U/min | |
543 | |
11 mm | |
45° |
Festwinkelrotor | |
21.693 × g | |
99 mm | |
45 mm | |
Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8 | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31