Learn More
Ansell MEDI-GRIP Latex puderfreier OP-Handschuh
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- Die proprietäre anatomisch geformte Handschuhform bietet eine bequeme Passform und minimiert die Ermüdung der Hände
- Weiche, formbare Latexformulierung mit optimierter Dicke für gute Tastempfindlichkeit und Fingerfertigkeit
- Polymerbeschichtung für schnelles und einfaches Anziehen
Spezifikation
Spezifikation
AQL | 0,65 |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Material | Naturlatex |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 6,5 |
Sterilität | Steril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell MEDI-GRIP Latex puderfreier OP-Handschuh >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur