Learn More
Semperit™ Sempermed™ Supreme Naturkautschuk Latex OP-Handschuhe
Click to view available options
Größe:
8
Packungsgröße:
50 Paare
Beschreibung
- Durch das patentierte synthetische Futter lassen sich diese Handschuhe erheblich leicht anziehen.
- Bietet optimale Tastempfindlichkeit.
- Speziell für die Anforderungen des Operationssaals entwickelt, entspricht die vollständig anatomische Form mit gebogenen Fingern in der natürlichen, entspannten Handhaltung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Material | Latex |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | 8 |
| Sterilität | Steril |
| Dicke (metrisch) | 0,19 bis 0,24mm |
| Art der Handschuhstulpe | Gerollt |
| Länge (metrisch) | 280 mm |