Learn More
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Marke:  MBL CRC202
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11945406
  • 29.30 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Eigenschaften
  • Gut ablesbare Graduierungen in blauer Emaille
  • Robuster sechseckiger Fuß
  • Entspricht ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±0,2 mL
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
10 ml
140 mm
0.2 ml
Blau
Messzylinder
Borosilikatglas
B
Messen von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor
Blaue Emailfarbe
Name des Produkts
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas > Kapazität 10 ml; Graduierungen0.2 ml