Learn More
asecos™ Lagerkanne Edelstahl
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport entzündbarer Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 40086
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17886586
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301), inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
1.3 gal.
Gray
7.01 in.
14.57 in.
2.82 lb.
5 L
Edelstahl
178.00 mm
370.00 mm
1.28 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
asecos™ Lagerkanne Edelstahl > Kapazität: 5 l