Learn More
Pyrex™ Glaszylinder, niedere Form
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Pyrex™ Viereckige Zylinder aus Borosilikatglas eignen sich optimal für den Einsatz unter Dunstabzugshauben und in engen Räumen. Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische Beständigkeit.
Marke:  Pyrex 3285-10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12672032
  • 58.45 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Sechskantfuß und die viereckige Form gewährleisten Stabilität
  • Die robuste Konstruktion erhöht die mechanische Festigkeit und reduziert die Bruchgefahr. Das senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit des Anwenders
  • Rand und Ausguss verfügen über einen dicken Wulst und ermöglichen eine saubere und einfache Dosierung
  • Klasse B
  • Entspricht ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±0,3 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
10 ml
93 mm
1 ml
Blau
Messzylinder
Borosilikatglas
B
Bequemere Verwendung in Bereichen mit eingeschränktem Platz – z. B. Laborabzug
Blaue Emaillefarbe
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder, niedere Form > Fassungsvermögen:10 ml; Unterteilungen:Gehäuse 1mL