Learn More
Pyrex™ Zylinder mit Glaskörper und Plastikstand
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenfuß eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Marke:  Pyrex 3205/04MP
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10671821
  • 16.90 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenfuß eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
  • Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack, problemlos ablesbar
  • Fuß aus Polyethylen: Absorbiert Stöße und reduziert Bruchschäden
  • Klasse B
  • Konform mit: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Ersatzfüße: separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
± 0.2 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
10 ml
Polyethylen-Fuß
0,2 ml
Weiß
Messzylinder
Borosilikatglas
Klasse B
150 mm
Weißes Email
Name des Produkts
Pyrex™ Zylinder mit Glaskörper und Plastikstand > Fassungsvermögen:10 ml; Unterteilungen:0.2mL; Höhe:150mm