Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Easy-Load II Zweikanal-Pumpenkopf
Zum Pumpen von zwei Kanälen ohne das Stapeln von Köpfen. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Easy-Load II Zweikanal-Pumpenköpfe bestechen durch eine automatische Rückhaltung, durch die die Schläuche ohne manuelle Einstellung sicher in Position gehalten werden.
Marke: Masterflex™ 77202-60
Beschreibung
Köpfe müssen nicht gestapelt werden – ein Kopf kommt mit zwei Kanälen
- Zwei-Kanal-Kopf ermöglicht das Pumpen von zwei synchronen Durchflusskanälen (für korrekte Erhaltung muss in jedem Kanal die gleiche Schlauchgröße verwendet werden)
- Vier-Walzen-Rotor verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitiger Reduzierung der Pulsation.
- Verbesserte Geometrie des Okklusionslagers verlängert die Lebensdauer der Schläuche.
- Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) mit Rotor entweder aus Edelstahl (SS) oder kaltgewalztem Stahl (CRS) – Auswahl von CRS für Wirtschaftlichkeit oder SS für höhere Haltbarkeit und chemische Beständigkeit.
- Jeder Pumpenkopf für Präzisionspumpenschläuche ist für die Schlauchgrößen L/S 13, L/S 14, L/S 16 und L/S 25 geeignet. Erzielen von Durchflussraten von 0.06 bis 1000 ml/min (1 bis 600 U/min)
Spezifikation
0.06 bis 1000 ml/min | |
2 | |
Feststehend/befestigt | |
12.1 cm | |
Edelstahl | |
Pumpenkopf | |
1 bis 600 U/min |
77202-60 | |
4 | |
7 cm | |
12.7 cm | |
L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25 | |
Edelstahl | |
Polyphenylensulfid |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%