Learn More
Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol
Hergestellt aus Polystyrol für beste Klarheit. Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol sind wirtschaftlich und langlebig.
Marke: Kartell™ 8830800
Beschreibung
Hergestellt aus Polystyrol für beste Klarheit.Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol sind wirtschaftlich und langlebig.
- Durch Einmalgebrauch keine Kontaminationen durch Übertrag oder Absorption
- Hervorragend geeignet für die Arbeit mit empfindlichen Chargen oder die Zentrifugation bei niedrigen Drehzahlen
- Farbcodierte Kappen sind separat lieferbar
Spezifikation
CE IVD | |
1300 x g | |
55 mm | |
Ja | |
Unsteril | |
Koagulometer |
Klar | |
3 ml | |
Polystyrol | |
1000 Packung | |
11,5 mm | |
Coagulometer |