Learn More
Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol
Hergestellt aus Polystyrol für beste Klarheit. Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol sind wirtschaftlich und langlebig.
Marke: Kartell™ 8830700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt aus Polystyrol für beste Klarheit.Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol sind wirtschaftlich und langlebig.
- Durch Einmalgebrauch keine Kontaminationen durch Übertrag oder Absorption
- Hervorragend geeignet für die Arbeit mit empfindlichen Chargen oder die Zentrifugation bei niedrigen Drehzahlen
- Farbcodierte Kappen sind separat lieferbar
Spezifikation
CE IVD | |
1300 x g | |
75 mm | |
Ja | |
Steril | |
Zylindrischer Boden |
Klar | |
5 ml | |
Polystyrol | |
1000 Packung | |
12 mm | |
Round |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol > Zylinderboden; Kapazität: 5mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur