Learn More
SGE™ Standardspritzen mit fester Nadel, Serie II
Die Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
Marke:  SGE™ 002033
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12937536
  • 325.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
  • Die Edelstahlkolben sind von Hand angepasst, nicht untereinander austauschbar und nicht auswechselbar
  • Spritzen mit einer Kapazität von 5 und 10 μl haben einen Außendurchmesser von 6,5 mm, eine Skalenlänge von 54,1 mm und eine 50 mm lange 26s Gauge Nadel
  • Spritzen mit einer Kapazität von 25 bis 500 μl haben einen Zylinder mit einem Außendurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine Länge von 50 mm. Die Modelle mit fester 25 Gauge-Nadel sind mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber in den Zylinder eingeklebt. Die Modelle mit abnehmbarer Nadel verfügen über eine PTFE-Dichtung, eine Feder und eine Mutter für einen auslaufsicheren Betrieb.
Spezifikation
Spezifikation
±1 %
26 ga.
0,25 in.
0.47 mm
1,96 in.
Groß - 1,0 µl, Klein - 0,2 µl
10 Packung
Feste Schräge
Borosilikatglas (Zylinder)
0,01 in.
6.5 mm
Kolbenschutz
Mikrovolumen-Spritze
Gehäuse 10F
10 μl
Befestigt
Name des Produkts
SGE™ Standardspritzen mit fester Nadel, Serie II > Feste Kanüle; Kanüle:50mm; Gauge:26; AD:0,47 mm; Volumen:10 μl; 10/Packung;