Learn More
Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol
Hergestellt aus Polystyrol für beste Klarheit. Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol sind wirtschaftlich und langlebig.
Marke:  Kartell™ 8830100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11302904
  • 99.70 € / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Hergestellt aus Polystyrol für beste Klarheit.Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol sind wirtschaftlich und langlebig.
  • Durch Einmalgebrauch keine Kontaminationen durch Übertrag oder Absorption
  • Hervorragend geeignet für die Arbeit mit empfindlichen Chargen oder die Zentrifugation bei niedrigen Drehzahlen
  • Farbcodierte Kappen sind separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
CE IVD
1000 x g
105 mm
Ja
Steril
Konischer Boden
Klar
10 ml
Polystyrol
1000 Packung
16 mm
Conical
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol > Konischer Boden; Fassungsvermögen:10 ml