Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Montagematerial aus Edelstahl
Zur Montage von vier Pumpenköpfen an einem Antrieb. Cole-Parmer™ Masterflex™ Montagematerial aus Edelstahl ist für den Einsatz mit L/S Easy-Load II Pumpenköpfen vorgesehen.
Marke: Masterflex™ 77200-01
57.73 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Montieren Sie bis zu vier Pumpenköpfe auf einem einzigen Antrieb.Die Masterflex™ Edelstahl-Befestigungselemente sind für den Einsatz mit L/S™ Easy-Load™ II Pumpenköpfen ausgelegt.
- Zum Gebrauch mit L/S Easy-Load II Pumpenköpfen
- Siehe Spezifikationen des jeweiligen Antriebs für die maximale Anzahl an bestückbaren Köpfen
- Montagehardware aus Edelstahl
Spezifikation
Für einen L/S Easy-Load II Pumpenkopf | |
2/Packung | |
Edelstahl |
L/S Easy-Load II Pumpenköpfe | |
Montageteile |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%