Learn More
Thermo Scientific™ Hochleistungs-Mikroröhrchen mit Schnappverschluss
Artikelnummer. 15361379 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
Rotoren S110-AT, S100-AT4, S100-AT5, S100-AT6 und S80-AT3 mit Adaptern. Die Rotoren S55-A2 und S45-A werden ohne Adapter verwendet.
Artikelnummer. 15361379
Marke: Thermo Scientific™ 314352H01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Empfohlen bei der Verwendung von Mikrozentrifugenröhrchen in Thermo Scientific Mikro-Ultrazentrifugenrotoren.
  • 1,5 ml-Hochleistungs-Mikroröhrchen mit Schnappverschluss.
  • Empfohlen bei der Verwendung von Mikrozentrifugenröhrchen in Thermo Scientific Mikro-Ultrazentrifugenrotoren.
  • Die maximale RZB dieses Mikroröhrchens beträgt 201.000 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Mikrozentrifugenröhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotoren S110-AT, S100-AT4, S100-AT5, S100-AT6 und S80-AT3 mit Adaptern. Die Rotoren S55-A2 und S45-A werden ohne Adapter verwendet.
Fassungsvermögen 1,5 ml
Max. RZB 201.000 × g
Max. Geschwindigkeit 55.000 U/min
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Länge (metrisch) 42 mm
Anzahl pro Packung 100