Learn More
Eppendorf™ S-4-72 Rotoradapter
Zur Verwendung mit runden Eimern mit 4 x 250 ml
Marke: Eppendorf™ 5804789008
217.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit den Zentrifugen 5804/5804 R und 5810/5810 R.
Spezifikation
Adapter | |
14 x 2,6/8,0 ml-Röhrchen | |
S-4-72 (4 x 250 ml) Rotor in Zentrifugen des Modells 5804/5810 | |
2,6/8 ml |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ S-4-72 Rotoradapter > Für 14x2.6/8 ml-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur