Learn More
Eppendorf™ S-4-72 Rotoradapter
Artikelnummer. 15108364 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 7/17 ml-Röhrchen
13 x 5,5/12 ml-Röhrchen
14 x 2,6/8,0 ml-Röhrchen
1 x 250 ml-Röhrchen
26 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen
2x konische 50 ml-Röhrchen
4x konische 50 ml-Röhrchen
8 x 50 ml konische Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15108364
Marke: Eppendorf™ 5804793005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit runden Eimern mit 4 x 250 ml
  • Zur Verwendung mit den Zentrifugen 5804/5804 R und 5810/5810 R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp konisches 5-ml-Röhrchen
Fassungsvermögen 8 x 50 ml konische Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) S-4-72 (4 x 250 ml) Rotor in Zentrifugen des Modells 5804/5810