Learn More
Eppendorf™ S-4-72 Rotoradapter
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 7/17 ml-Röhrchen
13 x 5,5/12 ml-Röhrchen
14 x 2,6/8,0 ml-Röhrchen
1 x 250 ml-Röhrchen
26 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen
2x konische 50 ml-Röhrchen
4x konische 50 ml-Röhrchen
8 x 50 ml konische Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit den Zentrifugen 5804/5804 R und 5810/5810 R.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Fassungsvermögen | 12 x 7/17 ml-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S-4-72 (4 x 250 ml) Rotor in Zentrifugen des Modells 5804/5810 |
| Röhrchengröße | 7/17 ml |