Learn More
Masterflex™ L/S™ Pumpenschlauch aus platingehärtetem Silikon, auf Spule
Weniger Ausschuss dank Schlauchmaterial auf Rollen.Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon zeichnen sich durch eine glatte Oberfläche und niedriges Proteinbindungspotenzial aus. Diese Schläuche eignen sich ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Marke:  Masterflex™ 96403-14
2385.64 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11725158
  • 2657.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aufgespulte Pumpenschläuche mit gleichmäßigen Längen auf praktischen, handhabbaren Spulen, die leicht zu transportieren sind und weniger Lagerraum benötigen als die entsprechende Anzahl einzelner Schlauchrollen.
  • Gewährleistet, dass Sie immer ausreichend Schläuche zur Hand haben
  • Etwas größere Klarheit
  • Von Pharma- und Biotechnologiebranche bevorzugt
  • Weniger potentielle auslaugbare Substanzen
  • USP-Klasse VI
  • FDA-konform
Spezifikation
Spezifikation
1.6 mm
15200 cm
-50 °C
14
1/16 in.
660 mm Hg
Pumpenschlauch
Platinbehandeltes Silikon
Pharmazie und Biotechnologie
Je 1
0,21 bis 130 ml/min
40 psi
230 °C
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Pumpenschlauch aus platingehärtetem Silikon, auf Spule > Länge: 152 m; Schlauchgröße: 14