Learn More
asecos™ Regalwanne PE zum Einhängen mit verzinktem Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke: asecos™ 22460
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PE Blau
- Gitterrost: verzinkt
Spezifikation
Blau | |
225 L | |
Sump | |
2680.00 mm | |
2680.00 mm | |
190.00 mm | |
1300.00 mm | |
77 kg |
59.4 gal. | |
Polyethylen | |
105.51 in. | |
105.51 in. | |
7.48 in. | |
51.18 in. | |
169.75 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Regalwanne PE zum Einhängen mit verzinktem Gitterrost > Width: 2680 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur