Learn More
Masterflex™ L/S™ Pumpenschlauch aus platingehärtetem Silikon, auf Spule
Weniger Ausschuss dank Schlauchmaterial auf Rollen.Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon zeichnen sich durch eine glatte Oberfläche und niedriges Proteinbindungspotenzial aus. Diese Schläuche eignen sich ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Marke: Masterflex™ 96403-35
2508.00 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die durchgehenden Pumpenschläuche sind auf praktischen und handlichen Spulen aufgerollt, die leichter zu transportieren sind und weniger Stauraum benötigen als die entsprechende Menge an einzelnen Schlauchschlangen.- Damit haben Sie stets genug Schlauchmaterial zur Hand
- Leicht verbesserte Durchsichtigkeit
- Vorzugsweise in Pharmazie und Biotechnologie eingesetzt
- Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
- USP-Klasse VI
- FDA-konform
Spezifikation
FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65-Chemikalien) | |
Platinbehandeltes Silikon | |
91,4 m | |
35 | |
3/8 in. | |
15 psi, 1,03 bar | |
100 °C |
7,9 mm | |
300 ft. | |
-40 °C | |
2.600 ml/min | |
Gammabestrahlung | |
660 mm Hg | |
Pumpenschlauch |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13