Learn More
asecos™ Regalwanne PE zum Einhängen mit verzinktem Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 31410
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17806566
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • PE Blau
  • Gitterrost: verzinkt
Spezifikation
Spezifikation
Blau
225 L
Sump
1780.00 mm
1780.00 mm
250.00 mm
1300.00 mm
53 kg
59.4 gal.
Polyethylen
70.08 in.
70.08 in.
9.84 in.
51.18 in.
116.84 lb.
Name des Produkts
asecos™ Regalwanne PE zum Einhängen mit verzinktem Gitterrost > Width: 1780 mm