missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Rotarus™ MKF 60-16-2-4
Mehrkanalpumpenkopf der hybriden MKF 60 Serie für kontinuierliche Zufuhr oder präzise Abgabe von Zielvolumen.
Marke: Hirschmann™ 951108565
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für normale Röhrchen ohne Stopfen mit einer Wandstärke von 1,6 mm
- 4 Walzen und 2 Kanäle
- Für die Verbindung zwischen Pumpenkopf und Pumpenantrieb ist nur eine Adapterplatte erforderlich
- Der Pumpenkopf der Förderstrom- und Volumenpumpenantriebe wird durch RFID-Technologie erkannt
- Die Bedienung des Mehrkanalkopfes wird durch einen Fingerschutz noch sicherer
- Robuste Schlauchkassetten mit Schrauben ermöglichen eine Feineinstellung der Durchflussrate
- Feste Abstände zwischen Rollen und Schlauchbett ermöglichen die Verwendung mit normalen Pumpenschläuchen ohne Stopfen in einem Mehrkanalpumpenkopf
- Der Pumpenkopf besteht aus langlebigem PPS, einem Hochleistungskunststoff mit sehr hoher Hitzebeständigkeit, hoher chemischer Beständigkeit und Haltbarkeit
Spezifikation
Ungefähr 5 % | |
Schwarz | |
Im Allgemeinen von 0,1 bis 1.350 ml/min pro Kanal | |
Polyphenylensulfid | |
98 mm | |
115 mm | |
Edelstahl 304 | |
PPS |
0,2 bis 500 l/min | |
88 x 115 x 98 mm | |
Pumpenantrieb und Schläuche | |
4 | |
88 mm | |
1 | |
Unsteril |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hirschmann™ Rotarus™ MKF 60-16-2-4 > Farbe: Schwarz
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction