Learn More
Hirschmann™ Rotarus™ Adapterset MKF 60 für Pumpenantriebe Volume
Rotarus™ Adapterset mit Adapterplatte aus hochwertigem PFA und Kupplungsstück aus Aluminium.
Marke: Hirschmann™ 9531666
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Adapterplatte: PFA
- Kupplungsstück: Aluminium
- Anschluss von Mehrkanal-Pumpenköpfen der Serie MKF 60 an die rotarus™ Pumpenantriebe „volume“
Spezifikation
Schwarz | |
POM | |
10 mm | |
1 |
98 x 10 x 110 mm | |
98 mm | |
110 mm | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Rotarus™ Adapterset MKF 60 für Pumpenantriebe Volume > Farbe: Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur