Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene (A 60 G) Silikonschlauch
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Druck oder Unterdruck. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon sowie ultraviolettes (UV-) Licht erfordern.
Marke: Masterflex™ 06404-18
Beschreibung
Diese Schläuche eignen sich für Druck-/Unterdruck-Anwendungen. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich hervorragend für Anwendungen, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme, Ozon und UV-Strahlung erfordern.
- Speziell für Masterflex™ Pumpen extrudiert
- Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen.
- Bietet Chargenkonsistenz für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Nicht leitfähig und hitzeversiegelbar
- Nicht alternd, nicht oxidierend, mit überragender Säure- und Alkalibeständigkeit
- Undurchsichtig, schwarz
- Entspricht NSF, REACH, RoHS
- Über 10.000 h Schlauchlebensdauer
Spezifikation
Autoklavierbar | |
7.9 mm | |
0,7 in. | |
49,8 ft. | |
Für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon-, UV- und Lichtbeständigkeit erfordern | |
Ja | |
3.8 bis 2300 ml/min | |
6.7 m | |
15 psi | |
132 °C |
0,31 in. | |
Silikon | |
18 mm | |
15.2 m | |
-51 °C | |
18 | |
3/8 in. | |
Opaque schwarz | |
510 mm | |
Masterflex Norpren-Schlauch |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
1Stunden
0Minuten
22Sekunden
53