missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Gasmassendurchflussregler

Entwickelt zur Anzeige und Steuerung eingestellter Durchflussraten von Gasen. Der Aalborg™ Gasmassendurchflussregler vereint die Eigenschaften und die Genauigkeit herkömmlicher Massendurchflussgeräte in einem einzigartigen kompakten Design zu niedrigen Kosten, die bisher unerreichbar waren.

Marke:  Aalborg™ GFC17A-VAL6-C0/3AB-07-SS

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11747879

  • 1495.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Feste Metallkonstruktion
  • Integrierte neigbare LCD-Anzeige
  • Schutzschaltung
  • Kann als tragbares Gerät verwendet werden
  • Anzeige in technischen Einheiten oder 0 bis 100 %
  • TiO – Summiereroption

Zertifizierungen

NIST

Spezifikation

Spezifikation

Durchflussregler
0 bis 1 LPM
0.63-cm-Klemmverschraubung (0.25 Zoll)
0 bis 1 LPM
12–26 V, 200 mA (maximal)
32 °F bis 122 °F
± 1 %
25 psi (1.73 bar)
Lufttransport
Anzeige und Steuerung des eingestellten Gasdurchflusses
±0,25% (Endwert)
0 °C bis 50 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Manuals

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Aalborg™ Gasmassendurchflussregler > Flussrate: 0 bis 1 l/min; transportiert Luft

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt