Learn More
Thermo Scientific™ Malt Extract Agar
Click to view available options
Menge:
10 Platten
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Malt Extract Agar is a non-selective medium for the isolation of yeasts and molds from clinical samples (e.g. skin, hair, and nails).
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 12°C |
| Format | 90 mm |
| Herstellungsort | United Kingdom |
| Produkttyp | Agar Plate |
| Füllvolumen | 17 mL |
| Menge | 10 Platten |