Learn More
- Home
- Products
- Chemikalien
- Salze und anorganische Verbindungen
- Anorganische Salze
- Erdalkalimetallsalze
- Magnesiumsulfat-Heptahydrat, puriss p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Bevorzugter Artikel, um ihn im Auge zu behalten!
Gespeichert!
Zu « Meine Listen » gehen
Sie haben das Limit von 350 favorisierten Artikeln erreicht.
Verwalten Sie Ihre Favoriten
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, puriss p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15686080 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15686080
Marke: Honeywell-Fluka 631401KG
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
CAS | 10034-99-8 |
Summenformel | H14MgO11S |
Molekulargewicht (g/mol) | 246.47 |
MDL-Nummer | MFCD00149785 |
InChI-Schlüssel | WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | Magnesiumsulfatheptahydrat, Magnesiumsulfat 1:1 Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Magnesiumsulfat usan:jan, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat MgSo4.72O, Schwefelsäure, Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesium II, Sulfat, Heptahydrat, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen |
PubChem CID | 24843 |
ChEBI | CHEBI:31795 |
IUPAC-Name | Magnesium;sulfat;heptahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumsulfatheptahydrat |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | MgSO4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 246.47 mol |
Reinheit (%) | ≥99 % (KT) |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Dampfdruck | 0.1mmHg (20 °C) |
Dichte | Vapor Density: <0.01 (vs air) |
Produktvorschläge
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
Einsparungen von 7.36 €Artikelnummer. 16695873
-
-
Artikelnummer. 10346190
-
Artikelnummer. 15696080
-
Artikelnummer. 10256840
-
Artikelnummer. 10424511
-
Artikelnummer. 10433085
-
Artikelnummer. 10497890
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-4 of
-
Catalog No. 10776101
62,65 € / 1 Kilogramm -
Catalog No. 11377658
65,46 € / 500 Gramm -
Catalog No. 10731252
96,52 € / 500 Gramm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, puriss p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >