Learn More
Magnesiumsulfat, reinst, SLR, getrocknet, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10776101 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10776101
Marke: Fisher Chemical M/1100/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Magnesiumsulfat, Extra Pure, SLR, getrocknet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22189-08-8
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00149787
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 1124°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 1 kg
IUPAC-Name Magnesium(2+) Sulfat
Formelmasse 120.36g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck <0.1mmHg at 20°C