Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Beschreibung
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:10034-99-8, weiß, Schmelzpunkt:770 °C, Molekularformel:H14MgO11S, Molekulargewicht:246,466, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:5 bis 8,2
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 770°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 8.2 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 246.48g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Dampfdruck | <0.1mmHg at 20°C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Magnesium sulfate heptahydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur