Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 HPLC-Säule
Trennen Sie dank der einzigartigen Chemie dieser hydrophoben Interaktionssäule monoklonale Antikörper (mAb) und verwandte Biologika mit hoher Auflösung, ausgezeichneter Biokompatibilität und Selektivität.
Marke: Thermo Scientific™ 088482
237.36 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Die Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10-LC-Säule ist eine hochauflösende Silika-Säule, die für die Trennung monoklonaler Antikörper (mAb) und verwandter Biologika durch hydrophobe Interaktion entwickelt wurde. Dank ihrer einzigartigen Chemie bietet die MAbPac HIC-10-Säule eine hohe Auflösung und eine ausgezeichnete Biokompatibilität und Selektivität, wodurch sie sich von anderen HIC-Säulen auf dem Markt unterscheidet.
Einzigartiges Chemiedesign mit optimaler Selektivität für mAb
Die MAbPac HIC-10 Säule basiert auf hochreinen porösen, sphärischen 5-μm-Silikapartikeln mit breiten Poren (1.000 Å), die mit firmeneigenen Alkylamid-Gruppen funktionalisiert wurden. Mit ihrer hochmodernen Technologie der Oberflächenbindung ermöglicht sie eine hervorragende chemische Stabilität, hohe Effizienz und einzigartige Selektivität, die für mAb und andere HIC-Phasen optimiert ist.- Ausgezeichnete Biokompatibilität mit minimaler Verschleppung
- Hohe Auflösung und hohe Effizienz
- Kompatibel mit organischen Lösungsmitteln und wässrigen mobilen Phasen
- Robuste Säulenstabilität
Spécification
Vorsäulen | |
10 mm | |
5 μm | |
1000 Å | |
60 °C | |
MAbPac | |
Hydrophobe Wechselwirkung | |
Bio-LC |
4,6 mm | |
6000 psi (415 bar) | |
2 bis 8 | |
Each | |
Silika | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Hydrophobe Wechselwirkung | |
Responsibly packaged |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.