Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix B
Enthält 0.1 mm-Silikasphären. Wird hauptsächlich für die Lyse grampositiver und gramnegativer Bakterien verwendet und bricht auch Pilzgewebe und Sporen auf. Lysing Matrix B kann auch als Zusatzstoff zum Aufbrechen durch Ultraschallbehandlung eingesetzt werden.
Marke:  MP Biomedicals™ 116911100
357.07 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11462410
  • 481.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Lysematrix B-Röhrchen enthalten 0,1 mm-Silikasphären und werden mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads zur Lyse von Bakterien, Pilzgewebe und Sporen verwendet.
  • Röhrchengröße: 2 ml
  • Probenarten: Grampositive und negative Bakterien, Pilzgewebe, Sporen
  • Bead-Material: 0,1 mm-Silikasphären
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikasphären
Bakterien, Pilze, Bodenproben, Tierische Gewebe
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix B
RNase-frei
Bei Raumtemperatur lagern.
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
100 x 2-ml-Röhrchen
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Lysematrix B > Lysematrix B; Menge: 100 x 2-ml-Röhrchen
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.