Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 HPLC-Säule
Artikelnummer. p-6183639 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
100 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15360411
Marke: Thermo Scientific™ 088480
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Trennen Sie dank der einzigartigen Chemie dieser hydrophoben Interaktionssäule monoklonale Antikörper (mAb) und verwandte Biologika mit hoher Auflösung, ausgezeichneter Biokompatibilität und Selektivität.
Die Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10-LC-Säule ist eine hochauflösende Silika-Säule, die für die Trennung monoklonaler Antikörper (mAb) und verwandter Biologika durch hydrophobe Interaktion entwickelt wurde. Dank ihrer einzigartigen Chemie bietet die MAbPac HIC-10-Säule eine hohe Auflösung und eine ausgezeichnete Biokompatibilität und Selektivität, wodurch sie sich von anderen HIC-Säulen auf dem Markt unterscheidet.
Einzigartiges Chemiedesign mit optimaler Selektivität für mAb
Die MAbPac HIC-10 Säule basiert auf hochreinen porösen, sphärischen 5-μm-Silikapartikeln mit breiten Poren (1.000 Å), die mit firmeneigenen Alkylamid-Gruppen funktionalisiert wurden. Mit ihrer hochmodernen Technologie der Oberflächenbindung ermöglicht sie eine hervorragende chemische Stabilität, hohe Effizienz und einzigartige Selektivität, die für mAb und andere HIC-Phasen optimiert ist.
  • Ausgezeichnete Biokompatibilität mit minimaler Verschleppung
  • Hohe Auflösung und hohe Effizienz
  • Kompatibel mit organischen Lösungsmitteln und wässrigen mobilen Phasen
  • Robuste Säulenstabilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 6000 psi (415 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 1000 Å
Menge Each
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Silika
Produktlinie MAbPac
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Säulentyp Hydrophobe Wechselwirkung
Phase Hydrophobe Wechselwirkung
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.