Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest XhoI
Einfache, doppelte oder mehrfache DNA-Verdauung innerhalb von 5 bis 15 Minuten mit dieser weiterentwickelten Reihe von Restriktionsenzymen, die in einem Universalpuffer zu 100 % aktiv sind.
Marke:  Thermo Scientific™ FD0694
50.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24368" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10880041
  • 65.00 € / 400 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• FastDigest XhoI (400 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Xho I
Ja
Nein
Restriktionsenzym
FastDigest
80°C
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
400 μl (400 Reaktionen)
Herkömmliches Klonen
5' protruding ends
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Manuals
Reference Materials
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2819558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFD0694
Chargennummer2819401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFD0694
Chargennummer2844571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0694
Chargennummer2882573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0694
Chargennummer2910773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberFD0694
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ FastDigest XhoI > XhoI; 400 μl;