Learn More
Thermo Scientific™ MA(PEG)4 Methyl-PEG-Amine Compound
MA(PEG)n: Polyethylenglykol-Verbindungen mit endständigen Methyl- und Amingruppen mit 4 bis 24 PEG-Einheiten; für Oberflächenmodifikationen und Anwendungen zur Pegylierung von Molekülen.
Marke:  Thermo Scientific™ 26111
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10627344
  • 1062.00 € / 1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n-Verbindungen sind Polyethylenglykol-Reagenzien mit endständigen Methyl- und Amingruppen, die für eine Vielzahl von Anwendungen zur Oberflächenmodifikation und Pegylierung von Molekülen geeignet sind. Dabei entspricht n 4 bis 24 PEG-Einheiten.
MA(PEG)n-Verbindungen haben die Form Methyl-PEGn-Amin und sind ideal für Derivatisierungen von Oberflächen und Molekülen mit diskreten Zahlen (n = 4, 8, 12, 24) von Ethylenglykolgruppen. Geeignet für jede aminreaktive Chemie (z. B. EDC oder NHS-Ester) zur PEGylierung von Oberflächen, Proteinen oder anderen Molekülen mit einer genauen Anzahl hydrophiler, nicht immunogener PEG-Einheiten.
Leistungsmerkmale:
  • Reine Verbindungen einer spezifischen Größe gewährleisten die vollständige Kontrolle der PEGylierung
  • Geradkettige Verbindungen mit einfachem endständigem primärem Amin
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Modifikationsverfahren
Empfohlen für:
  • PEGylieren von Carboxylat- oder Amin-Oberflächen Hinzufügen einer inerten Masse zu Proteinen, Immunogene, Arzneimittel-Verbindungen und Sonden Verbessern der Löslichkeit (Verringern der Aggregation) von Proteinen oder Peptiden, ohne die Funktion zu beeinträchtigen Schützen von Proteinen vor Proteolyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Carbonsäure
Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen
4 Ethylenglykol-Einheiten
1 g
Aminverbindung
Nach Erhalt vor Feuchtigkeit geschützt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Amin, primäres Amin
Flüssig
Wasser
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYH384411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog Number26111
ChargennummerYH383592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog Number26111
ChargennummerYF380394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Catalog Number26111
ChargennummerXK368213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2022 Catalog Number26111
ChargennummerXJ367818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog Number26111
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MA(PEG)4 Methyl-PEG-Amine Compound > MA(PEG)4; 1 g