Learn More
Thermo Scientific™ MA(PEG)4 Methyl-PEG-Amine Compound
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n-Verbindungen sind Polyethylenglykol-Reagenzien mit endständigen Methyl- und Amingruppen, die für eine Vielzahl von Anwendungen zur Oberflächenmodifikation und Pegylierung von Molekülen geeignet sind. Dabei entspricht n 4 bis 24 PEG-Einheiten.
MA(PEG)n-Verbindungen haben die Form Methyl-PEGn-Amin und sind ideal für Derivatisierungen von Oberflächen und Molekülen mit diskreten Zahlen (n = 4, 8, 12, 24) von Ethylenglykolgruppen. Geeignet für jede aminreaktive Chemie (z. B. EDC oder NHS-Ester) zur PEGylierung von Oberflächen, Proteinen oder anderen Molekülen mit einer genauen Anzahl hydrophiler, nicht immunogener PEG-Einheiten.
Leistungsmerkmale:
- Reine Verbindungen einer spezifischen Größe gewährleisten die vollständige Kontrolle der PEGylierung
- Geradkettige Verbindungen mit einfachem endständigem primärem Amin
- Anpassbar an eine Vielzahl von Modifikationsverfahren
Empfohlen für:
- PEGylieren von Carboxylat- oder Amin-Oberflächen Hinzufügen einer inerten Masse zu Proteinen, Immunogene, Arzneimittel-Verbindungen und Sonden Verbessern der Löslichkeit (Verringern der Aggregation) von Proteinen oder Peptiden, ohne die Funktion zu beeinträchtigen Schützen von Proteinen vor Proteolyse
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Carbonsäure |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt vor Feuchtigkeit geschützt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Markertyp | Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen |
| Reaktiver Teil | Amin, primäres Amin |
| Abstandshalter | 4 Ethylenglykol-Einheiten |
| Form | Flüssig |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeit | Wasser |
| Produkttyp | Aminverbindung |