Learn More
Thermo Scientific™ M20 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ M-20 Ausschwingrotor für Mikrotiterplatten bis zu sechs Mikrotiterplatten und gewährleisten Sie mit den aerosoldichten Trägern aerosoldichte Bedingungen für alle Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003624
1971.08 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10787205
  • 2200.95 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ M-20 Ausschwingrotor für Mikrotiterplatten bis zu sechs Mikrotiterplatten und gewährleisten Sie mit den aerosoldichten Trägern aerosoldichte Bedingungen für alle Proben.
Bestellinformationen:
Bestellnummer für aerosoldichte Träger mit Deckel (2/Packung) 75003625 und für Ersatzdeckel (2/Packung) 75002011. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4er Satz mit Schmiermittel) 75002012. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Im Lieferumfang enthalten:
Zwei Zentrifugenbecher, zwei Adapter
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ 16/16R, Sorvall Legend™ X1/X1R, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Zentrifugen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
M-20 Mikrotiterplattenrotor
2 x 3 Standard- oder 2 x 1 DeepWell Platten
4.000 U/min
Thermo Scientific Zentrifugen der Serien Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 16
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Ausschwingrotor
2.272 x g
12,7 cm
90°
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ M20 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor > M-20 Mikrotiterplattenrotor