Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterplattenträger für M-20 Ausschwingrotor für Mikrotiterplatten
Integrieren Sie diese Mikrotiterplatten-Träger in den Rotor der Mikrotiterplatte.
Marke: Thermo Scientific™ 75003625
1091.57 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Mikrotiterplattenträgern für M-20 Ausschwingrotoren für Mikrotiterplatten können Sie Ihre Ausschwingrotoren noch flexibler nutzen.
Enthält:
Die versiegelten Träger werden mit Tabletten und Deckeln (2er-Satz) geliefert. Ersatz-O-Ringe für die Deckel sind zu je vier Stück und mit Schmiermittel lieferbar.
Spezifikation
Mikrotiterplattenträger | |
Aerosoldichte Mikrotiterplattenträger | |
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
75Stunden
10Minuten
40Sekunden
44Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%