Learn More
Gibco™ Supplement für geringes Serumwachstum (LSGS)
Supplement für geringes Serumwachstum (LSGS)
Marke:  Gibco™ S00310
119.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10616973
  • 129.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Low Serum Growth Supplement (LSGS) ist eine sterile, konzentrierte (50x) Lösung für die Verwendung als Komponente in einer kompletten Kulturumgebung für das Wachstum humaner dermaler Fibroblasten und Endothelzellen aus großen Gefäßen. LSGS ist für die Verwendung mit Medium 106 (Fibroblasten) oder Medium 200 (Endothelzellen) vorgesehen. LSGS enthält: fötales Rinderserum, basischen Fibroblasten-Wachstumsfaktor, Heparin, Hydrocortison sowie epidermalen Wachstumsfaktor. Wenn eine 500-ml-Flasche Medium mit LSGS oder den Komponenten des LSGS-Kits supplementiert wird, lauten die endgültigen Konzentrationen der Komponenten im supplementierten Medium wie folgt:
  • fötales Kälberserum, 2 % v/v
  • Hydrocortison (1 μg/ml)
  • humaner epidermaler Wachstumsfaktor, 10 ng/ml
  • basischer Fibroblasten-Wachstumsfaktor, 3 ng/ml
  • Heparin, 10 μg/ml
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -20 °C).
    50 X
    Steril
    10 mL
    Human
    Epithelzellen (makrovaskulär), Fibroblasten (dermal)
    Wachstumssupplement
    Cascade Biologics™
    Trockeneis
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2454527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS00310
    Chargennummer2539428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS00310
    Chargennummer2790904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS00310
    Chargennummer3011335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberS00310
    Chargennummer2900617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberS00310
    Name des Produkts
    Gibco™ Supplement für geringes Serumwachstum (LSGS) > 10 ml