Learn More
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
Marke: Thermo Scientific™ D50214
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisiererkartuschen, je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Diese Kartuschen sind, wie angegeben, für die Verwendung mit den Wasseraufbereitungssystemen Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ oder Nanopure™ vorgesehen.
- Die Auswahl umfasst volle oder halbe Kartuschen
Spezifikation
18 g | |
Sauerstoffentfernung | |
Deionisierungskartusche |
Poröser starker Anionenaustausch | |
B-Pure™ |