Learn More
Gibco™ Supplement für humanes Keratinozytenwachstum (HKGS)
Supplement für humanes Keratinozytenwachstum (HKGS)
Marke: Gibco™ S0015
66.64 EUR gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine sterile, konzentrierte (100x)-Lösung zur Verwendung mit EpiLife™ Medium oder Medium 154 für die Kultivierung von humanen epidermalen Keratinozyten. HKGS ist ein ionisch ausgeglichenes Supplement mit Rinderhypophysenextrakt (BPE), rekombinantem, humanem, insulinähnlichem Wachstumsfaktor-I, Hydrocortison, Rindertransferrin und humanem Epidermalwachstumsfaktor. Jede 5 ml-Flasche HKGS enthält alle Wachstumsfaktoren, Hormone und Gewebeextrakte, die für die Kultur humaner epidermaler Keratinozyten erforderlich sind, und ist die korrekte Supplement-Menge für eine 500 ml-Flasche Medium.Wenn eine 500 ml-Flasche Medium mit HKGS supplementiert wird, sind die Endkonzentrationen der Bestandteile im supplementierten Medium wie folgt:
- Rinderhypophysenextrakt (BPE), 0,2 % v/v
- Rekombinanter humaner insulinähnlicher Wachstumsfaktor-I, 0,01 μg/ml
- Hydrocortison, 0,18 μg/ml
- Rindertransferrin, 5 μg/ml
- Humaner epidermaler Wachstumsfaktor, 0,2 ng/ml
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -20 °C). | |
100 X | |
Wachstumssupplement | |
Säugetierzellkultur, Primärzellkultur | |
5 mL | |
Human |
Keratinozyten | |
Flüssig | |
Steril | |
Cascade Biologics™ | |
Human |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen