Learn More
Gibco™ Basalmedium für humane makrovaskuläre endotheliale Zellen (früher Medium 200)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10134873
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10134873
Marke: Gibco™ M200500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Medium 200
Human Large Vessel Endothelial Cell Basal Medium (früher “Medium 200”) ist ein steriles, flüssiges Kulturmedium und als Komponente in einer kompletten Kulturumgebung für normale humane endotheliale Zellen aus großen Gefäßen geeignet. Dieses Medium unterstützt die Ausplattierung und Proliferation von endothelialen Zellen bei Kulturdichten zwischen 2,5 x 103 Zellen/cm2 und 1 x 105 Zellen/cm2, wenn es mit Low Serum Growth Supplement (LSGS) ergänzt wird. Zu den weiteren Anwendungen gehört u. a. die primäre Isolierung von endothelialen Zellen. Dieses Medium ist auch ohne Phenolrot erhältlich (Kat.- Nr. M200PRF500).
Human Large Vessel Endothelial Cell Basal Medium  ist ein basales Kulturmedium, das essenzielle und nicht-essenzielle Aminosäuren, Vitamine, andere organische Verbindungen, Spurenelemente und anorganische Salze enthält. Das Medium enthält keine Antibiotika, Antimykotika, Hormone, Wachstumsfaktoren oder Proteine. Es ist HEPES- und Bikarbonat-gepuffert und für den Einsatz in einem Inkubator mit einer Atmosphäre von 5 % CO2/95 % Luft ausgelegt. Zur Unterstützung der Ausplattierung und Proliferation von humanen endothelialen Zellen aus großen Gefäßen muss dieses Medium mit LSGS ergänzt werden (Kat. Nr. S-003-10; Kit = Kat.- Nr. S-003-K).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Endothelzellen
Form Flüssig
Produkttyp Basalmedium
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven HEPES, Phenolrot
Produktlinie Cascade Biologics
Menge 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Säugetierzellkultur