Learn More
Hamilton™ SYR,1001.5TLL,500UL, L-LIFE
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
50 μl
100 μl
150 μl
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kolbenspitze aus UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene), das härter als PTFE ist, um Kratzern besser zu widerstehen
- Kolbenstange aus 316 Edelstahl, der eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit bietet
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.3 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.7 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für korrosive Flüssigkeiten und Gase |
| Produkttyp | Gasdichte Spritze |
| Max. Druck | 500 psi |
| Max. Temperatur (metrisch) | 115 °C |
| Modell | 1725 |
| Min. Temperatur (metrisch) | 10 °C |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |