Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Human Whole Genome CRISPR Library
The award-winning Invitrogen™ LentiArray™ Human Whole Genome Library targets 18,453 genes with up to 4 gRNA per gene target (pooled in a single well) for a total of 73,812 gRNAs.
Marke:  Invitrogen™ A31949
Artikelnummer. 18785415
  • 923000.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Bibliothekssatz, 200 µl/Target.
Lagerung bei -68 bis -85 °C
Genom-Editierung
Crispr-Bibliothek
1 Bibliothek
96-Well-Platte
Human
Lentiviral
LentiArray™
U6
Trockeneis
gRNA
Name des Produkts
Invitrogen™ LentiArray™ Human Whole Genome CRISPR Library > 1 Library