Learn More
Watson-Marlow Rapid Load Pumphead, three roller 1.6mm wall thickness tubing, Typ/Größe 313 X
Bietet eine einfache, fehlerfreie Röhrchenbeladung
Marke:  Watson-Marlow 033.3431.000
Artikelnummer. 10601881
  • 791.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Pumpenkopf eignet sich für sieben Schlauchgrößen, um allen Durchflussanforderungen gerecht zu werden
  • Drei Nylatron-Rollen
  • Röhrchenwand von 1.6 mm
  • Mit verstellbaren Schlauchklemmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mess- und Förderpumpe
Verstellbare Röhrchenklemmen
Erweiterbarer Pumpenkopf
3
Nylatron
Name des Produkts
Watson-Marlow Rapid Load Pumphead, three roller 1.6mm wall thickness tubing, Typ/Größe 313 X > Röhrchenwand 1.6 mm; drei Rollen