Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Human Epigenetics CRISPR Library
Die Invitrogen™ LentiArray™ Bibliothek für Human-Epigenetik Library zielt auf 396 Gene mit bis zu 4 gRNA pro Genziel (in einem einzigen Well zusammengefasst) für insgesamt 1.548 gRNAs ab.Bibliotheken werden als 100 μl gebrauchsfertige lentivirale Partikel pro Genziel geliefert.
Marke:  Invitrogen™ A42269
Artikelnummer. 17295976
  • 16200.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Bibliothekssatz, 100 µl/Target.
Bei -68 bis -85 °C lagern.
LentiArray™
1 library
Lentiviral
U6
Trockeneis
Name des Produkts
Invitrogen™ LentiArray™ Human Epigenetics CRISPR Library > Gehäuse U6