Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 223583
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Specifications
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Glanz | |
250/Rolle | |
Laminiertes Polyester | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamantförmig | |
Transportschild |
ADR 6.2RL-100*100-B7541 | |
Polyester | |
Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Infektiöse Substanz 6 | |
Durchsichtig |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung > Durchsichtig; Höhe:100mm; Menge:250/Packung; infektiöse Substanz 6
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction