Learn More
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester auf Rolle
Laminated Polyester Mounted Anti-Skid (anti-slip) Tape helps to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
64.20 € - 373.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
---|---|
Material | Polyester |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung |
Länge (angloamerikanisch) | 59.1 ft. |
Länge (metrisch) | 18 m |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11791655
|
Brady™
078194 |
18 m x 300 mm | Schwarz |
373.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11751655
|
Brady™
078189 |
18 m x 25 mm | Schwarz |
64.20 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11781655
|
Brady™
078193 |
18 m x 150 mm | Schwarz |
194.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11711665
|
Brady™
078198 |
18 m x 50 mm | Rot |
93.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11771655
|
Brady™
078191 |
18 m x 100 mm | Schwarz |
122.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11721665
|
Brady™
078199 |
18 m x 100 mm | Rot |
126.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hausmeisterdienste, Gebäudemanagement, Bodenmarkierung
- Antirutsch-Bodenmarkierungsband
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung | |
18 m | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm |
Polyester | |
59.1 ft. | |
1 Rolle | |
-40°C bis 70°C |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1 bis 2 Jahre
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester auf Rolle